Przejdź do
SA20
Starch (HK) Assay Kit
sufficient for 20 assays
Synonim(y):
Starch Quantitation Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12164500
Technique(s):
photometry: suitable
Usage:
sufficient for 20 assays
Storage temp.:
2-8°C
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
This kit is for the quantitative, enzymatic determination of native starch in food and other materials using the amyloglucosidase-hexokinase-glucose 6-phosphate dehydrogenase enzymatic assay. The hydrolysis of starch to glucose is catalyzed by amyloglucosidase. Glucose is phosphorylated by adenosine triphosphate (ATP) in the reaction catalyzed by hexokinase. Glucose-6-phosphate (G6P) is then oxidized to 6-phosphogluconate in the presence of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) in a reaction catalyzed by glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH). During this oxidation, an equimolar amount of NAD is reduced to NADH. The increase in absorbance at 340 nm is directly proportional to the glucose concentration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GAHK20FA20TDF100A
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for ~100 assays
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
sugars (glucose)
analyte chemical class(es)
sugars (fructose)
analyte chemical class(es)
-
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • glucose assay reagent 20 mL
  • starch assay reagent 1 mL/vial
  • starch assay standard 5 g
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SA20-1KT04061835516353
S9144-1VL04061833296769
G3293-50ML04061837904998
G3293-20ML04061837904981
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. SA20スターチ(HK)アッセイキットの感度と検出限度を教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. The kit is optimized for handling sample weights of 0.1 to 1 gram and produces a colorimetric result proportional to glucose concentration. However, the detection limit has not been determined for this assay kit.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?