Przejdź do
S9875
Sodium choleate
Synonim(y):
Choleic Acid Sodium Salt, Desoxycholic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
technique(s)
electrophoresis: suitable
Application
Sodium choleate has been used in a study to assess the resistance of esophageal adenocarcinoma to bile salt. It has also been used in a study to investigate the role of a putative tyrosine-O-sulfate receptor in the targeting and/or intracellular transport of tyrosine-sulfated proteins. [1]
Other Notes
This is a loosely used term applied to a crude ox bile extract which contains the sodium salts of taurocholic, glycocholic, deoxycholic, and cholic acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30970SRE0046D5670
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
200
description
anionic
description
anionic
description
-
description
anionic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I would like to know that is this product suitable for neonatal mouse experiment?
    1 answer
    1. This product has not been tested in neonatal mouse studies. The researcher would have to establish suitability. There is a cell culture tested product option, C9282, that may be a better option. The product is not sterile, but has been tested for cytotoxicity in mammalian cell lines. See below for a link to this product.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c9282