Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
optical activity
[α]20/D +44±2° in H2O(lit.)
mol wt
432.57 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% Cholic acid
pH
7.5-9.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Al: ≤0.002%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.05%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.010%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.002%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.002%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.08 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤0.10 at 260 in H2O at 0.1 M
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoresis: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable |
| assay ≥99.0% (titration) | assay ≥98.0% (dry matter, NT) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| impurities Insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% Cholic acid | impurities ≤1% cholic acid (HPLC), ≤6% water | impurities insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% cholic acid (TLC), ≤6.1% water | impurities - |
| description anionic | description anionic | description anionic | description - |
| cation traces Al: ≤0.002%, Bi: ≤0.0005%, Cd: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, Li: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Sr: ≤0.002%, Ba: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, K: ≤0.010%, Mo: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.05%, Mg: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005% | cation traces Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces Al: ≤20 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium deoxycholate monohydrate
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?