Przejdź do
S9754
Sulfatase from abalone entrails
Type VIII, lyophilized powder, 20-40 units/mg solid
Synonim(y):
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-772-1
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
20-40 units/mg solid
Biological source:
abalone entrails
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
abalone entrails
Quality Segment
type
Type VIII
form
lyophilized powder
specific activity
20-40 units/mg solid
mol wt
~43 kDa by gel filtration
foreign activity
β-Glucuronidase ≤10.0 Sigma units/mg solid
storage temp.
−20°C
Application
Sulfatase from abalone entrails has been used to digest the conjugated forms into free forms for the analysis of tissue green tea polyphenols (GTPs). It has also been used for the detection of free, glucuronidated or total form of GTPs.
Sulfatase from abalone entrails has been used in a study to determine that human p-selectin glycoprotein ligand-1 interacts with the skin-associated chemokine CCL27 via sulfated tyrosines at the PSGL-1 amino terminus. [1] Sulfatase from abalone entrails has also been used in a study to investigate HPLC of sulfate and glutathione conjugates from hamster embryo fibroblasts. [2]
Biochem/physiol Actions
Sulfatases hydrolyze the sulfate esters of complex macromolecules, like glycosaminoglycans and sulfatides. It helps to modulate the sulfation states that determine the action of several physiological molecules.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C (30 min assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S8504S9626S1629
specific activity
20-40 units/mg solid
specific activity
≥10 units/mg solid
specific activity
-
specific activity
2-5 units/mg protein (biuret)
biological source
abalone entrails
biological source
limpet (Patella vulgata)
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
~43 kDa by gel filtration
mol wt
-
mol wt
~85 kDa by gel filtration
mol wt
~41 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S9754-500UN04061836961992
S9754-5KU04061836962005
S9754-1KU04061836961978