Przejdź do
S8504
Sulfatase from Patella vulgata (keyhole limpet)
Type IV, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
Synonim(y):
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-772-1
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥10 units/mg solid
Biological source:
limpet (Patella vulgata)
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
limpet (Patella vulgata)
Quality Segment
type
Type IV
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg solid
foreign activity
β-Glucuronidase ≥750 units/mg solid
storage temp.
−20°C
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C (30 min assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8132S9754G2174
description
Type IV, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
description
Type L-II, lyophilized powder, 1,000,000-3,000,000 units/g solid
description
Type VIII, lyophilized powder, 20-40 units/mg solid
description
aqueous solution, ≥85,000 units/mL
specific activity
≥10 units/mg solid
specific activity
1,000,000-3,000,000 units/g solid
specific activity
20-40 units/mg solid
specific activity
≥85,000 units/mL
biological source
limpet (Patella vulgata)
biological source
limpet (Patella vulgata)
biological source
abalone entrails
biological source
limpet (Patella vulgata)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
foreign activity
β-Glucuronidase ≥750 units/mg solid
foreign activity
-
foreign activity
β-Glucuronidase ≤10.0 Sigma units/mg solid
foreign activity
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)