Przejdź do
S8902
Slides, microscope
plain, size 25 mm × 75 mm
Synonim(y):
glass slide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
1 case
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Material:
glass
Packaging:
pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440), pkg of 1 Pack - box of 72 slides
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass
packaging
pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440), pkg of 1 Pack - box of 72 slides
size
25 mm × 75 mm
binding type
non-treated surface
General description
Sealed in a moisture absorbing desiccant pack which can function as a drying stand and a storage box. Slides are 1 mm thick.
Our microscope slides are made of high-quality white glass with low iron content, no green tint with fine texture and transparency; these slides are also corrosion-resistant. The edges are ground smooth to help eliminate sharp cutting surfaces and safe handling. They are packed in a special thermoform plastic box to minimize exposure to moisture and dust (each slide is precleaned).
Conform to Federal specification NNN-S-450.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS294775X50S9027CLS294775X38
material
glass
material
soda-lime glass
material
glass
material
soda-lime glass
packaging
pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440), pkg of 1 Pack - box of 72 slides
packaging
case of 5 (pack 5)
packaging
pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440), pkg of 1 Pack - box of 72 slides
packaging
box of 72 (slides)
size
25 mm × 75 mm
size
-
size
25 mm × 75 mm
size
-
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slides, microscope
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)