Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
1 case | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
242,00 zł
material
glass
packaging
pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440), pkg of 1 Pack - box of 72 slides
size
25 mm × 75 mm
binding type
non-treated surface
General description
Our microscope slides are made of high-quality white glass with low iron content, no green tint with fine texture and transparency; these slides are also corrosion-resistant. The edges are ground smooth to help eliminate sharp cutting surfaces and safe handling. They are packed in a special thermoform plastic box to minimize exposure to moisture and dust (each slide is precleaned).
Conform to Federal specification NNN-S-450.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description opaque (white), size 25 mm × 75 mm | description plain, size 25 mm × 75 mm | description L × W 75 mm × 50 mm | description L × W 75 mm × 38 mm |
| material glass | material glass | material soda-lime glass | material soda-lime glass |
| packaging pkg of 1 Pack - box of 72 slides, pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440) | packaging pkg of 1 Pack - box of 72 slides, pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440) | packaging case of 5 (pack 5) | packaging box of 72 (slides) |
| size 25 mm × 75 mm | size 25 mm × 75 mm | size - | size - |
| binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slides, microscope
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?