Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 653,00 zł |
Informacje o tej pozycji
653,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C30H51N9O6.C2HF3O2/c1-17(2)13-22(27(43)36-21(25(32)41)11-8-12-35-30(33)34)38-28(44)23(14-18(3)4)39-29(45)24(37-26(42)20(31)16-40)15-19-9-6-5-7-10-19;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,9-10,17-18,20-24,40H,8,11-16,31H2,1-4H3,(H2,32,41)(H,36,43)(H,37,42)(H,38,44)(H,39,45)(H4,33,34,35);(H,6,7)/t20-,21-,22-,23-,24-;/m0./s1
InChI key
UUNMFWMQJXBTAA-VHIJBDTGSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: ≥2 mg/mL | solubility H2O: >2 mg/mL | solubility - | solubility H2O: ≥2 mg/mL |
| color white to off-white | color white to tan | color white to off-white | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?