Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3CCCN3)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]cn4)C(O)=O
InChI
1S/C53H77N13O12.C2HF3O2/c1-30(2)22-37(47(71)65-42(28-67)51(75)64-41(53(77)78)25-34-27-56-29-58-34)60-49(73)39(24-33-16-9-6-10-17-33)61-46(70)36(18-11-12-20-54)59-48(72)38(23-32-14-7-5-8-15-32)62-50(74)40(26-43(55)68)63-52(76)44(31(3)4)66-45(69)35-19-13-21-57-35;3-2(4,5)1(6)7/h5-10,14-17,27,29-31,35-42,44,57,67H,11-13,18-26,28,54H2,1-4H3,(H2,55,68)(H,56,58)(H,59,72)(H,60,73)(H,61,70)(H,62,74)(H,63,76)(H,64,75)(H,65,71)(H,66,69)(H,77,78);(H,6,7)/t35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,44-;/m0./s1
InChI key
FXBODCREWDDYNR-DFZCIRLNSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?