Przejdź do
S8633
Sphingomyelinase from Staphylococcus aureus
buffered aqueous glycerol solution, 100-300 units/mg protein (Lowry)
Synonim(y):
Sphingomyelin choline phosphohydrolase, Sphingomyelin phosphodiesterase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
914,00 zł
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
100-300 units/mg protein (Lowry)
914,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
100-300 units/mg protein (Lowry)
storage temp.
2-8°C
Application
Sphingomyelinase from Staphylococcus aureus has been used to:
  • induce neurotoxicity in rat cortical cultures to study the protective effects of minocycline[1]
  • determine the concentration of sphingomyelin from serum samples[2]
  • enhance sphingomyelinase activity to study PARK9-mediated exosome biogenesis[3]
Biochem/physiol Actions
Bacterial sphingomyelinase is active at neutral pH. When used in cell culture in vitro, it hydrolyzes the sphingomyelin on the outer leaflet of the plasma membrane and produces ceramide that is lipid-soluble. Sphingomyelinase is the key enzyme in the sphingomyelinase/ceramide pathway, which is implicated in the pathogenesis of several neurodegenerative disorders.[1]
Initiates the formation of sphingomyelin-based second messengers. Activates MAPK (mitogen-activated protein kinase) and SAPKs (stress-activated protein kinases); generates ceramide from sphingomyelin.
Physical form
Solution in 50% glycerol containing 0.25 M phosphate buffer, pH 7.5
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmol of TNPAL-sphingomyelin per min at pH 7.4 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9396S7651P1435
specific activity
100-300 units/mg protein (Lowry)
specific activity
≥100 units/mg protein (Lowry)
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S8633-25UN04061833493427
S8633-50UN04061833493434