Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł 1963,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1963,50 zł
Cena katalogowa2310,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 126 kDa
species reactivity
human, rat (predicted), mouse (predicted)
technique(s)
western blot: 1:250-1:500 using whole cell extract of HEK293-T expressing SMC6
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMC6(79677)
mouse ... Smc6(67241)
rat ... Smc6l1(313961)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S7822 | 08436037123313 |
| S7822-200UL | 04061838033246 |
| S7822-25UL | 04061838033253 |