Kluczowe dokumenty
SAB2701298
Sigma-Aldrich
Anti-SMC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ22116, FLJ35534, SMC6, SMC6L1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMC6(79677)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 526 i 776 SMC6L1 zgodnie z AAH39828
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Podstawowy składnik kompleksu SMC5-SMC6, kompleksu zaangażowanego w dwuniciowe pęknięcia DNA przez homologiczną rekombinację. Kompleks może promować homologiczną rekombinację chromatyd siostrzanych poprzez rekrutację kompleksu kohezyny SMC1-SMC3 do pęknięć dwuniciowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M Glicyna, 20% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dingbin Tang et al.
Cell reports, 35(13), 109288-109288 (2021-07-01)
The hepatitis B virus (HBV) infects 257 million people worldwide. HBV infection requires establishment and persistence of covalently closed circular (ccc) DNA, a viral episome, in nucleus. Here, we study cccDNA spatial localization in the 3D host genome by using