Przejdź do
S7632
N-Succinyl-Ala-Ala-Val-Ala p-nitroanilide
protease substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
723,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34N6O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.56
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C24H34N6O9/c1-12(2)20(24(37)27-14(4)22(35)28-16-6-8-17(9-7-16)30(38)39)29-23(36)15(5)26-21(34)13(3)25-18(31)10-11-19(32)33/h6-9,12-15,20H,10-11H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,34)(H,27,37)(H,28,35)(H,29,36)(H,32,33)
InChI key
IYHHIHIBYVIDMJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Npy(109648)
General description
N-Succinyl-Ala-Ala-Val-Ala p-nitroanilide is a chromogenic and a synthetic peptide substrate for proteases, elastase[1] and subtilisin.
Application
N-Succinyl-Ala-Ala-Val-Ala p-nitroanilide has been used as a synthetic peptide substrate for:
  • Bacillus pumilus alkaline protease (DHAP)[2]
  • mesophilic subtilisin Carlsberg (sC) to assess the hydrolytic activity of wild-type and mutant sC[3]
  • Pseudoalteromonas arctica cold-active protease (Pro21717)[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4760M4765B7632
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Npy(109648)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Subtilisin enzymes: Practical protein engineering, 379 (2013)
Naoki Fuchita et al.
Biochimica et biophysica acta, 1824(4), 620-626 (2012-02-14)
A comparison of the primary structures among psychrophilic, mesophilic, and thermophilic subtilases revealed that the turn between the β8 and β9 strands (β8-β9 turn, BPN' numbering) of psychrophilic subtilases are more flexible than those of their mesophilic and thermophilic counterparts.
Min-Yuan Wan et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 159(2), 394-403 (2009-01-10)
An alkaline protease (DHAP) from Bacillus pumilus has shown great potential in hide dehairing. To get better insights on its catalytic properties for application, the substrate specificity and thermostability were investigated using five natural proteins and nine synthetic peptides. The
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S7632-25MG04061832925455