Przejdź do
S6390
Anti-Streptavidin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonim(y):
Streptavidin Antibody, Streptavidin Antibody - Anti-Streptavidin antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i), IEP
Citations:
11
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable, indirect ELISA: 1:10,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Streptavidin is a bacterial protein and a model system for studying protein interactions.
Immunogen
streptavidin from Streptomyces avidinii
Application
Anti-Streptavidin antibody produced in rabbit has been used in:
  • immunostaining
  • 3D Migration Assay[1]
  • assessing phagosomal maturation
  • enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
  • immunoblotting
Biochem/physiol Actions
The streptavidin and its interaction with biotin is exploited in immunoassays and finds application in imaging, protein engineering, nanoassembly and cancer immunotherapy.
Analysis Note
This antisera is evaluated for performance and specificity by immunodiffusion and immunoelectrophoresis.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9656C2081C8198
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
whole antiserum
antibody form
whole antiserum
antibody form
whole antiserum
antibody form
whole antiserum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S6390-1ML04061838165152