Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2460,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:8,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form whole antiserum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| clone polyclonal | clone SPE-7, monoclonal | clone 6F2, monoclonal | clone polyclonal |
| technique(s) indirect ELISA: 1:8,000 | technique(s) direct ELISA: 1:25,000 using DNP-BSA, dot blot: 1:180,000 (chemiluminescence) | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) western blot: 1:500-1:1000 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?