Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 937,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
937,00 zł
Nazwa produktu
Sertraline hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +33 to +43°, c = 2.0 in methanol
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
ClC1=C(Cl)C=CC([C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](NC)CC2)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
InChI key
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Gene Information
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 100 mM, ethanol: 50 mM | solubility - |
| color white | color - | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sertraline hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S6319-50MG | 04061836957889 |
| S6319-10MG | 04061836957872 |