Merck
S-021
Sertraline hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
232,00 zł
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18Cl3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.69
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
InChI key
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
BP883PHR2535BP897
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
single component solution
format
neat
format
-
format
mixture
form
liquid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
General description
Sertraline, marketed as the brand drug Zoloft®, is an SSRI antidepressant used in the treatment of major depression as well as obsessive-compulsive, panic, and social anxiety disorders. This Certified Snap-N-Spike® Solution is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zoloft is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yvette I Sheline et al.
The American journal of psychiatry, 169(11), 1185-1193 (2013-03-28)
In order to assess the effect of gray matter volumes and cortical thickness on antidepressant treatment response in late-life depression, the authors examined the relationship between brain regions identified a priori and Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) scores over the
Population pharmacokinetic modeling of sertraline treatment in patients with Alzheimer disease: the DIADS-2 study.
Claire H Li et al.
Journal of clinical pharmacology, 53(2), 234-239 (2013-02-26)
R Kaddurah-Daouk et al.
Translational psychiatry, 3, e223-e223 (2013-01-24)
In this study, we characterized early biochemical changes associated with sertraline and placebo administration and changes associated with a reduction in depressive symptoms in patients with major depressive disorder (MDD). MDD patients received sertraline or placebo in a double-blind 4-week
Cassidy Delaney et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 304(12), L894-L901 (2013-04-23)
Although past studies demonstrate that altered serotonin (5-HT) signaling is present in adults with idiopathic pulmonary arterial hypertension, whether serotonin contributes to the pathogenesis of persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN) is unknown. We hypothesized that 5-HT contributes to
Andre R Brunoni et al.
JAMA psychiatry, 70(4), 383-391 (2013-02-08)
Transcranial direct current stimulation (tDCS) trials for major depressive disorder (MDD) have shown positive but mixed results. To assess the combined safety and efficacy of tDCS vs a common pharmacological treatment (sertraline hydrochloride, 50 mg/d). Double-blind, controlled trial. Participants were
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S-021-1ML04061836829339