Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł | |
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł 2380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2190,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 90 kDa
species reactivity
human, rat, mouse
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of rat PC12 cells., indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells., western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STIM1(6786)
mouse ... Stim1(20866)
rat ... Stim1(117086)
General description
Immunogen
Application
- western blot
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| Gene Information human ... STIM1(6786) | Gene Information human ... STIM1(6786) | Gene Information human ... SQSTM1(8878) | Gene Information human ... STIM2(57620) |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S6197-200UL | 04061838033147 |
| S6197-100UL | 04061838033130 |