S6072
Anti-STIM1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
STIM1 Antibody - Anti-STIM1 (N-terminal) antibody produced in rabbit, Stim1 Antibody, Anti-GOK, Anti-Stromal interaction molecule I
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 90 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of rat PC12 cells.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STIM1(6786)
mouse ... Stim1(20866)
rat ... Stim1(117086)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence