Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4360,00 zł
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
171018, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human, mouse
technique(s)
capture ELISA: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using mouse embryo, neutralization: suitable, western blot: 1-2 μg/test
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SHH(6469)
mouse ... Shh(20423)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rat | biological source mouse | biological source goat | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone 171018, monoclonal | clone SH154, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... SHH(6469) | Gene Information human ... SHH(6469) | Gene Information mouse ... Shh(20423) | Gene Information human ... SHB(6461) |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse, rat, rabbit, human, bovine, dog |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S4944-500UG | 04061832715209 |