Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 608,00 zł |
Informacje o tej pozycji
608,00 zł
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Quality Level
form
buffered aqueous solution
mol wt
~60 kDa (four identical subunits)
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5 μg/mL using human appendix or human tonsil tissue
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5 μg/mL using human appendix or human tonsil tissue | technique(s) direct ELISA: 1:50,000 | technique(s) - | technique(s) - |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S3402-100TST | 04061831504545 |
| S3402-1ML | 04061836922825 |