Przejdź do
S1002
Saccharin sodium salt hydrate
≥98.0% (titration)
Synonim(y):
2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole sodium salt, 2-Sulfobenzoic acid imide sodium salt, o-Sulfobenzimide sodium salt, Saccharin soluble
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4NNaO3S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12164504
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-886-1
Beilstein/REAXYS Number:
3599229
MDL number:
Assay:
≥98.0% (titration)
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (titration)
sweetness
300 × sucrose
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Application of a colorimetric technique in quality control for printed pediatric orodispersible drug delivery systems containing propranolol hydrochloride.: This article discusses the use of a colorimetric method to ensure quality control in 3D printed pediatric drug delivery systems, incorporating saccharin sodium salt hydrate as a sweetener, emphasizing its role in improving the taste and compliance of pediatric medications (Vakili et al., 2016).
Biochem/physiol Actions
′First generation′ synthetic sugar alternative that has been studied for its carcinogenic potential.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6047478391607040
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
sweetness
300 × sucrose
sweetness
300 × sucrose
sweetness
-
sweetness
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharin sodium salt hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)