Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 128,00 zł |
Informacje o tej pozycji
128,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1 g
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description BioXtra, ≥99% | description ≥98.0% (titration) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?