Przejdź do
S0755
Dimethyl succinate
Synonim(y):
Succinic acid dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCOCH2CH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
EC Number:
203-419-9
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
956776
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.3 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
8.5 %
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shohei Hamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(10), 2852-2855 (2009-04-11)
N-Oxalylglycine (NOG) derivatives were synthesized, and their inhibitory effect on histone lysine demethylase activity was evaluated. NOG and compound 1 inhibited histone lysine demethylases JMJD2A, 2C and 2D in enzyme assays, and their dimethyl ester prodrugs DMOG and 21 exerted