Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł 1027,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1027,50 zł
Cena katalogowa1370,00 złZaoszczędź 25%form
powder
Quality Segment
impurities
<0.5% chloride content
color
white to almost white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]S(=O)(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@]2(COS([O-])(=O)=O)O[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]2OS([O-])(=O)=O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H20O35S8.16Al.40H2O/c12-47(13,14)36-1-3-4(41-49(18,19)20)5(42-50(21,22)23)6(43-51(24,25)26)9(38-3)39-11(2-37-48(15,16)17)8(45-53(30,31)32)7(44-52(27,28)29)10(40-11)46-54(33,34)35;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h3-10H,1-2H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17)(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32)(H,33,34,35);;;;;;;;;;;;;;;;;40*1H2/q;16*+3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-48/t3-,4-,5+,6-,7+,8+,9+,10-,11-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1......................................................../s1
InChI key
JTZPPHUZZDKEOC-RBQAPOGLSA-A
Gene Information
human ... PGA5(5222)
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities <0.5% chloride content | impurities - | impurities ≤3% water | impurities - |
| color white to almost white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... PGA5(5222) | Gene Information human ... PGA5(5222) | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?