Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 686,00 zł |
Informacje o tej pozycji
686,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
mol wt
524.60 g/mol
impurities
≤3% water
CMC
0.3
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H44O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-17(27)33-13-16-18(28)20(30)21(31)23(34-16)36-24(14-26)22(32)19(29)15(12-25)35-24/h15-16,18-23,25-26,28-32H,2-14H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,20+,21-,22+,23-,24+/m1/s1
InChI key
KGUHOFWIXKIURA-VQXBOQCVSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay 98% |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg | cation traces As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
| impurities ≤3% water | impurities ≤0.0008 meq/g free acid, ≤0.005% water insoluble matter, ≤0.05% invert sugar, ≤5 mg/kg heavy metals (as Pb) | impurities - | impurities - |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose monolaurate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?