Przejdź do
R9281
Rotigotine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(−)-(S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-(propyl(2-(2-thienyl)ethyl)amino)-1-naphthol hydrochloride, (−)-N 0437, N 0923, Neupro, SPM 962
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
455,00 zł
386,75 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25NOS·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.93
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
386,75 zł
Cena katalogowa455,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
UCB Inc.
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CCCN(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(O)cccc3C2
InChI
1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
InChI key
CEXBONHIOKGWNU-NTISSMGPSA-N
Biochem/physiol Actions
Rotigotine is a dopamine receptor agonist with preference for D3 receptors over D2 and D1. As such, it is an effective anti-Parkinsonian agent.
Rotigotine is a dopamine receptor agonist with preference for D3 receptors over D2 and D1. As such, it is an effective anti-Parkinsonian agent. Racemic rotigotine is about 50 times as potent as quinpirole, the gold standard D2 agonist.
Rotigotine hydrochloride is a non-ergolinic D3/D2 and D1-dopamine agonist. It is appropriate for transdermal delivery through skin patches, that has the drug in a silicone-based adhesive matrix.
Features and Benefits
This compound was developed by UCB Inc.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1606079Y0002005T1330
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotigotine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)