Przejdź do
T1330
Tamsulosin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[(2R)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
1980,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28N2O5S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.97
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Boehringer Ingelheim
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
InChI key
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Tamsulosin is a α1A/1D-adrenoceptor antagonist; Used as a treatment of BPH (benign prostatic hypertrophy).
Tamsulosin is an α1A/1D-adrenoceptor antagonist used as a treatment of benign prostatic hypertrophy (BPH). Its activity as an ? blocker also affects the iris, and has led to complications during cataract surgery, a condition called "floppy iris" syndrome.
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR15241643260R9281
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamsulosin hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)