Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0030
Feature:
Holds 24 x 30-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polyketone
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0030
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
color
white
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 24 x 30-mm tubes | feature Holds 24 x 30-mm tubes | feature Holds 24 x 30-mm tubes | feature Holds 24 x 30-mm tubes |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0030 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0330 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0230 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0430 |
| material polyketone | material polyketone | material polyketone | material polyketone |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W × H 283 mm × 108 mm × 83 mm | L × W × H 283 mm × 108 mm × 83 mm | L × W × H 283 mm × 108 mm × 83 mm | L × W × H 283 mm × 108 mm × 83 mm |
| color white | color blue | color yellow | color green |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R6516-1EA | 04061832614892 |