Przejdź do
R9016
Unwire full racks, polyketone
Holds 24 x 30-mm tubes, green
Synonim(y):
moulded rack, test tube rack, Nalgene 5970-0430, benchtop tube storage, tube holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
166,60 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0430
Feature:
Holds 24 x 30-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
166,60 zł
Cena katalogowa196,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyketone
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0430
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
color
green
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R7766R7141R8391
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0430
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0230
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0130
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0330
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
color
green
color
yellow
color
orange
color
blue
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire full racks, polyketone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)