Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
Nazwa produktu
Resorufin β-D-glucopyranoside, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H17NO8/c20-7-14-15(22)16(23)17(24)18(27-14)25-9-2-4-11-13(6-9)26-12-5-8(21)1-3-10(12)19-11/h1-6,14-18,20,22-24H,7H2/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
QULZFZMEBOATFS-UYTYNIKBSA-N
Application
- as a substrate to determine the kinetics properties for Clostridium cellulovorans (CcBglA), the fungus Trichoderma reesei (TrBgl2), and the termite Neotermes koshunensis (NkBg)[1]
- as a chromogenic β-glucopyranoside for screening studies[2]
- as a fluorogenic substrate to determine the glucocerebrosidase enzyme activity in substantia nigra[3]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay ≥90% | assay ~95% | assay ≥98% (TLC) |
| solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear, orange to red | solubility acetonitrile: 0.95- 1.05 mg/mL, clear, orange |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R4758-50MG | 04061832925349 |