Przejdź do
R4883
Resorufin β-D-galactopyranoside
~95%, powder
Synonim(y):
3-Phenoxazone 7-(β-D-galactopyranoside)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
2388,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.33
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4335306
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Resorufin β-D-galactopyranoside, ~95%
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, orange to red
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H17NO8/c20-7-14-15(22)16(23)17(24)18(27-14)25-9-2-4-11-13(6-9)26-12-5-8(21)1-3-10(12)19-11/h1-6,14-18,20,22-24H,7H2/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
QULZFZMEBOATFS-DISONHOPSA-N
General description
Resorufin β-D-galactopyranoside is a non-fluorescent compound and is orange-yellow in color. It is hydrolyzed by the enzyme β-galactosidase (β-Gal) to yield fluorescent resorufin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R4758R2886R3257
description
~95%
description
≥90%
description
≥90%
description
redox indicator
assay
~95%
assay
≥90%
assay
≥90%
assay
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, orange to red
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
solubility
water: 1 mg/mL, opaque
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)