Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 163,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18746-0004
Feature:
3 × 7 array, Holds 21 x 30 mm tubes
Packaging:
pack of 1 ea
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
3 × 7 array, Holds 21 x 30 mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18746-0004
size
9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in.
Application
Non-metallic submersible racks maintain stability even in swirling water. Each rack has an end plate for labeling, as well as numbered and lettered rows.
Features and Benefits
- Bel-Art polypropylene test-tube racks are a perfect alternative to wire racks.
- The submersible racks can maintain stability even in a turbulent water bath.
- Features end plates for labeling - for easy tube identification. Interlocking feet facilitate the stacking of racks for storage.
- Available in numerous hole sizes, with a choice of three colors for safety and identification.
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature 3 × 7 array, Holds 21 x 30 mm tubes | feature 6 × 15 array, Holds 90 x 13 mm tubes | feature 3 × 8 array, Holds 24 x 25 mm tubes | feature 4 × 10 array, Holds 40 x 20 mm tubes |
| manufacturer/tradename Bel-Art F18746-0004 | manufacturer/tradename Bel-Art F18746-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18746-0003 | manufacturer/tradename Bel-Art F18746-0002 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| size 9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in. | size 9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in. | size 9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in. | size 9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in. |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R3758-1EA | 04061832260433 |