Przejdź do
R2520
Ribonuclease inhibitor human
Inhibits ribonucleases during transcription and translation experiments
Synonim(y):
RNase Inhibitor, Ribonuclease Inhibitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
957,00 zł
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3050,00 zł
2592,50 zł
20000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
MDL number:
957,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human placenta
Quality Level
grade
Molecular Biology
form
buffered aqueous solution
mol wt
~50 kDa
concentration
30,000-50,000 units/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ribonuclease inhibitor works to inhibit RNase activity by forming a tight, non-covalent 1:1 complex. It is human placenta. It inhibits RNases A, B, and C. It will not inhibit RNases H, 1, T1, S1 Nuclease, SP6, T7 RNA Polymerase, T3 RNA Polymerase, AMV Reverse Transcriptase, M-MLV Reverse Transcriptase, or Taq Polymerase. The inhibitor can be removed by phenol extraction or by heating to 65°C for 10 minutes.
Application
Suitable for use in
  • in vitro inhibition of ribonucleases
  • cDNA synthesis
  • RT-PCR
  • in vitro transcription and translation
Useful for in vitro inhibition of ribonucleases, including procedures like cDNA synthesis, RT-PCR, and in vitro transcription and translation.
Biochem/physiol Actions
Inhibits RNase by forming a tight, non-covalent 1:1 complex.
Inhibits RNase by forming a tight, non-covalent 1:1 complex. Also inhibits angiogenin, a neovascularization promoter which is homologous with RNase A.
Physical form
Solution in 50% glycerol, 20 mM HEPES-KOH, pH 7.6, 50 mM KCl and 8 mM DTT
Other Notes
One unit will reduce the activity of 5 ng of ribonuclease A by 50% in a cytidine 2′:3′-cyclic monophosphate system.
Ribonuclease Inhibitor is provided as a solution in 20 mM HEPES-KOH( pH 7.6), 50 mM KCl, 8 mM DTT and 50% glycerol.
Solution in 50% glycerol, 20 mM HEPES-KOH, pH 7.6, 50 mM KCl and 8 mM DTT
This inhibitor of RNase activity is isolated from human placenta and supplied as a buffered aqueous glycerol solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R1158R6513R5503
biological source
human placenta
biological source
-
biological source
-
biological source
bovine pancreas
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
mol wt
~50 kDa
mol wt
~50 kDa
mol wt
13.7 kDa, ~13,700
mol wt
~13,700
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Mariona Estapé Senti et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 341, 475-486 (2021-12-11)
PEGylation of lipid-based nanoparticles and other nanocarriers is widely used to increase their stability and plasma half-life. However, either pre-existing or de novo formed anti-PEG antibodies can induce hypersensitivity reactions and accelerated blood clearance through binding to the nanoparticle surfaces
Sabahattin Kaymakoglu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 49(3), 1135-1138 (2005-02-25)
The success of alpha interferon (IFN-alpha) monotherapy for the treatment of chronic hepatitis D is very limited. In this study, the efficacy of IFN-alpha and ribavirin combination therapy for chronic hepatitis D was investigated. Nineteen patients (15 males; mean age
Ribonuclease inhibitor from human placenta: interaction with derivatives of ribonuclease A.
P Blackburn et al.
The Journal of biological chemistry, 254(24), 12488-12493 (1979-12-25)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
R2520-2.5KU04061835574759
R2520-20KU04061833655191
R2520-10KU04061833655184
Questions
  1. Hi, what is the temperature range in which this product inhibits RNase activity? Thanks,
    1 answer
    1. The exact temperature range for RNase inhibition has not been determined. This product has shown activity from room temperature to 50 °C. Denaturing conditions, such as urea or temperatures above 50 °C, should be avoided as they may cause the release of active ribonuclease from the complex.