Przejdź do
R2146
Radicicol
greener alternative
from Diheterospora chlamydosporia, Tyrosine kinase inhibitor, solid
Synonim(y):
Monorden, [1aS-(1aR*,2Z,4E,14*,15aR*)]-8-Chloro-1a,14,15,15a-tetrahydro-9,11-dihydroxy-14-methyl-6H-oxireno[e][2]benzoxacyclotetradecin-6,12(7H)-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
2482,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17ClO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.78
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Radicicol from Diheterospora chlamydosporia, solid
form
solid
Quality Segment
greener alternative product score
old score: 15
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Atom Economy
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to yellow-white
solubility
ethanol: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
greener alternative category
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2O[C@@H]2C=C\C=C\C(=O)Cc3c(Cl)c(O)cc(O)c3C(=O)O1
InChI
1S/C18H17ClO6/c1-9-6-15-14(25-15)5-3-2-4-10(20)7-11-16(18(23)24-9)12(21)8-13(22)17(11)19/h2-5,8-9,14-15,21-22H,6-7H2,1H3/b4-2+,5-3-/t9-,14-,15-/m1/s1
InChI key
WYZWZEOGROVVHK-GTMNPGAYSA-N
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320), SRC(6714)
rat ... Src(83805)
Application
Radicicol from Diheterospora chlamydosporia has been used as an inhibitor of heat shock protein 90 (Hsp90):
  • to study its effects on lifespan extension and health in Caenorhabditis elegans[1]
  • to study its effects on protein aggregation in yeast[2]
  • to study its effects on xanthone sensitized cancer cells[3]
Biochem/physiol Actions
Radicicol is an antifungal macrolactone antibiotic that is found in Diheterospora chlamydosporia, Chaetomium chiversii, and Monosporium bonorden. It functions as an inhibitor of tyrosine kinase and heat shock protein 90 (Hsp90). Radicicol is involved in the suppression of transformation of various proto-oncogenes such as Ras, Mos, and Src.[4] It also suppresses the activity of mitogen-induced cyclooxygenase-2 (COX-2) and phosphoinositide-dependent kinase 1 (PDK1).[5][6] Radicicol is involved in arresting the cell cycle at the G1-S phase.[6] It exhibits ant-cancer and anti-angiogenic activity in vivo.[7]
Disclaimer
Photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1667L5163SML2592
form
solid
form
-
form
waxy solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, deionized water: insoluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to yellow-white
color
-
color
-
color
white to beige
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
8032-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)