Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2120,00 zł
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCL5(6352)
General description
Anti-RANTES antibody specifically recognizes human RANTES. The antibody shows ~40% cross-reactivity with mouse RANTES and canine RANTES, ~20% cross-reactivity with cotton rat RANTES, and ~1% cross-reactivity with feline RANTES.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source goat | biological source mouse | biological source goat | biological source goat |
| clone polyclonal | clone 24822, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... CCL5(6352) | Gene Information human ... CCL2(6347) | Gene Information human ... IL4R(3566) | Gene Information human ... IL11(3589) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R125-100UG | 04061832715162 |