Przejdź do
R0758
Ritodrine hydrochloride
β2 adrenoceptor agonist
Synonim(y):
N-(p-Hydroxyphenethyl)-4-hydroxynorephedrine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
561,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
245-514-8
MDL number:
Quality level:
561,00 zł
Cena katalogowa660,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ritodrine hydrochloride,
Quality Level
originator
AstraZeneca
SMILES string
Cl.C[C@H](NCCc1ccc(O)cc1)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H21NO3.ClH/c1-12(17(21)14-4-8-16(20)9-5-14)18-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13;/h2-9,12,17-21H,10-11H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
InChI key
IDLSITKDRVDKRV-XHXSRVRCSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Biochem/physiol Actions
β2-adrenoceptor agonist; relaxes uterine muscle contraction.
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1604701BP586PHR1615
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Kimura et al.
Endocrinology, 140(2), 722-731 (1999-02-02)
The regulation of mitogen-activated protein (MAP) kinase by endothelin-1 (ET-1) in cultured rat puerperal uterine myometrial cells was investigated. ET-1 caused the rapid stimulation of MAP kinase activity. ET-1-induced MAP kinase activation is neither extracellular Ca2+- nor intracellular Ca2+-dependent. ET-1
S Bertini et al.
General pharmacology, 31(4), 625-631 (1998-10-29)
1. The involvement of beta3 adrenoceptors in the control of gastric acid secretion and histamine release was investigated in the dog. 2. In conscious dogs, SR 58611A (0.0625-1.0 mg/kg/hr i.v.) dose dependently inhibited gastric acid secretion induced by pentagastrin. Maximal
J M Bassett et al.
The American journal of physiology, 275(1 Pt 2), R112-R119 (1998-08-05)
Prolonged administration of the beta2-adrenergic agonist ritodrine to fetal sheep increases nonesterified fatty acid mobilization. To investigate whether changes in fetal growth or functional development of brown adipose tissue (BAT) also occur, ritodrine was infused at 5 microg/min iv into
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
R0758-1G04061825982755
R0758-250MG04061836693961