Merck
PHR1615
Supelco
Ritodrine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-(4-hydroksyfenylo)-2-[2-(4-hydroksyfenylo)etyloamino]propanol
Wybierz wielkość
1 G
530,00 zł
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. 586
traceable to USP 1604701
rodzina API
ritodrine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.C[C@H](NCCc1ccc(O)cc1)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H21NO3.ClH/c1-12(17(21)14-4-8-16(20)9-5-14)18-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13;/h2-9,12,17-21H,10-11H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Klucz InChI
IDLSITKDRVDKRV-XHXSRVRCSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek rytodryny jest silnym lekiem tokolitycznym i selektywnym agonistą receptora γ2-adrenergicznego, szeroko stosowanym do kontroli przedwczesnego porodu.[1][2]
Zastosowanie
Chlorowodorek rytodryny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki spektrofotometrycznej.[1][2]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3901 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel method for the spectrophotometric determination of isoniazid and ritodrine hydrochloride
Nagaraja P, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 26(5), 743-750 (2002)
Spectrophotometric method for the determination of ritodrine hydrochloride and amoxicillin
Revanadiddappa DH, et al.
Analytical Sciences, 15(7), 661-664 (1999)