Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H51NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
4850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
99.5-110 °C
solubility
DMSO: 16 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOc1cc(OCCCCCCCCCC)cc(c1)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C30H51NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-36-27-21-26(31(24-29(32)33)25-30(34)35)22-28(23-27)37-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-23H,3-20,24-25H2,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)
InChI key
SWOCSPJYINCHOW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Diacylglycerol lipase inhibitor. Target for anti-obesity drugs.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 16 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white | color white to off-white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R0279-25MG | 04061832273730 |