Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 927,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
927,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C18H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(20)19-16-18(21)22/h2-16H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
KVTFEOAKFFQCCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PalGly is an endogenous signaling lipid that modulates calcium influx and nitric oxide production.
PalGly is an endogenous signaling lipid that modulates calcium influx and nitric oxide production. PalGly inhibits heat-evoked firing of wide dynamic range (WDR) neurons, activates calcium influx in DRG cells and stimulates NO production. Preliminary studies suggest its signaling mechanism involves GPCR-mediated cation channel activation and a Gαi/o-coupled signaling pathway, which is being further investigated.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: >30 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?