Przejdź do
Q3625
Quinidine
sodium channel blocker
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-279-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
91866
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Quinidine, anhydrous
grade
anhydrous
Quality Segment
impurities
≤20% Dihydroquinidine (according to USP specifications., actual content given on label)
mp
168-172 °C (lit.)
originator
Bayer
SMILES string
COc1ccc2nccc([C@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
InChI key
LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Application
Quinidine has been used:
  • as an inhibitor of cytochrome P450 enzyme isoform CYP2D6
  • as a potassium (K+) channel blocker in microglia
  • to test its effect on electrophysiological behaviour of human induced pluripotent stem cells (hiPSC) cardiomyocytes[1]
Biochem/physiol Actions
Class IA antiarrhythmic; potassium channel blocker.
Quinidine, an isomer of quinine has potential side effects like proarrhythmia on usage. It prolongs cardiac potential and is sodium channel blocker. It is a potential antagonist for α1-adrenoceptors and contributes to hypotension. It inhibits cytochrome P450 2D6 and improves circulation and brain penetration of dementia drug, dextromethorphan. Quinidine-dextromethorphan combination may be useful in treating pseudobulbar affect (PBA).
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Q0875Q1250Q1125
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
originator
Bayer
originator
Bayer
originator
Bayer
originator
-
impurities
≤20% Dihydroquinidine (according to USP specifications., actual content given on label)
impurities
≤20% Dihydroquinidine (according to USP specifications., actual content given on label)
impurities
-
impurities
-
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP2D6(1565), CYP3A4(1576), KCNH1(3756), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
rat ... Cyp2d1(266684), Cyp2d2(25053), Cyp2d3(24303), Cyp2d4v1(171522)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
168-172 °C (lit.)
mp
212-214 °C (dec.) (lit.)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinidine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)