Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 137,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 733,00 zł |
Informacje o tej pozycji
137,00 zł
Nazwa produktu
Quinine hemisulfate salt monohydrate, synthetic, ≥90% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble 1.2 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Bayer
SMILES string
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description synthetic, ≥90% (HPLC) | description tested according to Ph. Eur. | description suitable for fluorescence, BioReagent, 99.0-101.0% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay 99.0-101.0% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| solubility H2O: slightly soluble 1.2 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Bayer | originator - | originator - | originator - |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action enzyme | inhibits | mode of action enzyme | inhibits | mode of action - |
| mp ~225 °C (dec.) (lit.) | mp ~225 °C (dec.) (lit.) | mp ~225 °C (dec.) (lit.) | mp ~225 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinine hemisulfate salt monohydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?