Przejdź do
SML0837
FAK Inhibitor 14
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1,2,4,5-Benzene tetraamine tetrahydrochloride, 1,2,4,5-Benzenetetraamine 4HCl, 1,2,4,5-Benzenetetraamine tetrahydrochloride, Benzene-1,2,4,5-tetramine tetrahydrochloride, NSC 667249, Y15
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
1164,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N4 · 4HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.01
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
224-822-6
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, faint purple to dark brown
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].Nc1c(cc(c(c1)N)N)N.[H+].[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H
InChI key
BZDGCIJWPWHAOF-UHFFFAOYSA-N
Application
FAK Inhibitor 14 has been used in the metastasis assay. It is also used to study its effect on bone morphogenetic protein 7 (BMP-7)-induced cell crawling and adhesion.[1]
Biochem/physiol Actions
1,2,4,5-Benzenetetraamine tetrahydrochloride (FAK Inhibitor 14; Y15) is a cell-permeable, selective focal adhesion kinase (FAK) inhibitor.
1,2,4,5-Benzenetetraamine tetrahydrochloride (FAK Inhibitor 14; Y15) is a cell-permeable, selective focal adhesion kinase (FAK) inhibitor. Focal adhesion kinase (FAK) is essential in regulating integrin signaling pathways responsible for cell survival, cell proliferation and motility. Phosphorylation of FAK tyrosine 397 (Y397) forms a high affinity binding site for the SH2 domain of the Src family kinases and PI3 kinase. FAK is overexpressed in a number of human tumors. 1,2,4,5-Benzenetetraamine tetrahydrochloride (FAK Inhibitor 14, Y15) blocks phosphorylation of Y397-FAK, which results in neuroblastoma cell detachment and apoptosis.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Fak page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32487785610D5905
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (elemental analysis)
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
tablet
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
water: 14 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)