Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13BrN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
C=CC(NC1=CC2=C(NC3=CC=CC(Br)=C3)N=CN=C2C=C1)=O
InChI
1S/C17H13BrN4O/c1-2-16(23)21-13-6-7-15-14(9-13)17(20-10-19-15)22-12-5-3-4-11(18)8-12/h2-10H,1H2,(H,21,23)(H,19,20,22)
InChI key
HTUBKQUPEREOGA-UHFFFAOYSA-N
Application
PD168393 has been used in the acute inhibition of ErbB4.
Biochem/physiol Actions
PD168393 is potent, cell-permeable, irreversible and selective inhibitor of EGF receptor (EGFR) tyrosine kinase and ErbB2. PD168393 has an IC50 value of 0.70 nM for EGFR, and is inactive against insulin, PDGFR, FGFR and PKC.
PD168393 is a 6-acrylamido-4-anilinoquinazoline compound. It increases apoptosis in malignant peripheral nerve sheath tumor cells, stimulated by lysosomal dysfunction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 200 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (warmed; clear solution) |
| color white to beige | color yellow | color white to beige | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PD168393
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PZ0285-25MG | 04061832962641 |
| PZ0285-5MG | 04061836687625 |