Przejdź do
PZ0330
Dacomitinib
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2E)-N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-2-butenamide, PF-00299804, PF-00299804-03, PF-299
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H25ClFN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.94
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)NC(=O)\C=C\CN4CCCCC4)Cl
InChI
1S/C24H25ClFN5O2/c1-33-22-14-20-17(24(28-15-27-20)29-16-7-8-19(26)18(25)12-16)13-21(22)30-23(32)6-5-11-31-9-3-2-4-10-31/h5-8,12-15H,2-4,9-11H2,1H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b6-5+
InChI key
LVXJQMNHJWSHET-AATRIKPKSA-N
Biochem/physiol Actions
Dacomitinib (PF-00299804) is an irreversible EGFR inhibitor and antineoplastic. It is a potent inhibitor of HER-1 (EGFR), -2 and -4 tyrosine kinase with IC50s of 6.0, 45.7 and 73.7 nM respectively for EGFR, ERBB2 and ERBB4. Dacomitinib is believed to irreversibly inhibit erbB tyrosine kinase activity through binding at the ATP site and covalent modification of nucleophilic cysteine residues in the catalytic domains of erbB family members.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)