Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 117,00 zł | |
| 10000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 153,00 zł | |
| 100000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 765,00 zł |
Informacje o tej pozycji
117,00 zł
form
powder
Quality Segment
specific activity
~1650 U/mg
solubility
H2O: 100 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
advanced drug delivery
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
General description
Application
- to study the diagnostic and therapeutic implications of gentamicin-resistant Enterococcus faecalis sequence type 6 with reduced penicillin susceptibility[1]
- in cell culture alone as well as in combination with streptomycin and other antibiotics[2]
- to inhibit the synthesis of bacterial cell walls by inhibition of the cell wall peptidoglycan chain cross-lining
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: This product is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Packaging
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria |
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action - | mode of action cell wall synthesis | interferes |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillin G sodium salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PENNA-10MU | 04061835548170 |
| PENNA-100MU | 04061834413080 |
| PENNA-1MU | 04061835548187 |