Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 145,00 zł |
10000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 278,00 zł |
25000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
100000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
145,00 zł
Nazwa produktu
Penicillin G sodium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
potency
≥1477 units per mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 100 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: This product is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillin G sodium salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?