Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 442,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
442,00 zł
Nazwa produktu
Poly-L-lysine hydrochloride, mol wt >30,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
>30,000
technique(s)
FTIR: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder or solid | form powder |
| technique(s) FTIR: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to light yellow | color white to faint yellow | color white to light yellow | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt >30,000 | mol wt 30,000-70,000 | mol wt 15,000-30,000 | mol wt ≥300,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-lysine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?