Przejdź do
P2658
Poly-L-lysine hydrochloride
suitable for cell culture, Mol wt 15,000-30,000
Synonim(y):
L-Lysine hydrochloride homopolymer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6910,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
MDL number:
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly-L-lysine hydrochloride, mol wt 15,000-30,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
15,000-30,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to light yellow
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Application
Poly-lysine with mol. wt. >70,000 is useful in promoting cell adhesion to solid substrates.
Poly-L-lysine hydrochloride has been used to coat glass slides and coverslips to facilitate cell attachment.
Biochem/physiol Actions
L-Lysine is believed to prevent osteoporosis of bones, which is a characteristics of vascular calcification. Glutaric aciduria type I and pyridoxine-dependent epilepsy occurs due to lack of L-lysine catabolic pathway. Lysine participates in the regulation of NO (nitric oxide) synthesis. It possesses antiviral activity, therefore it is used in the treatment of Herpes simplex. L-Lysine is associated with a number of biochemical reactions such as acetylation, O-linked glycosylation, ubiquitination and protein methylation. Poly-L-lysine is considered as a biocompatible polymer and serves for the purpose of drug delivery across cell membrane. It is useful as one of the nanosized contrast agents in MRI (magnetic resonance imaging).
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9404P1524P1024
form
powder or solid
form
powder
form
powder
form
powder or solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
FTIR: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
color
white to light yellow
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-lysine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What's the sterile level of this product? Meanwhile, does γ-irradiation damage your γ-irradiated products.
    1 answer
    1. This particular product is non-sterile as it is not gamma irradiated. Poly-L-lysine products are offered that are gamma-irradiated that are quality guaranteed for sterility and verified to perform as a coating factor for cell attachment. The effects of gamma irradiation on polymers in great detail are discussed in the citation below. Chain scission and chain crosslinking can occur after being gamma irradiated.
      Naikwadi AT, Sharma BK, Bhatt KD, Mahanwar PA. Gamma Radiation Processed Polymeric Materials for High Performance Applications: A Review. Front Chem. 2022 Mar 14;10:837111. doi: 10.3389/fchem.2022.837111. PMID: 35360545; PMCID: PMC8964295.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Hello, can you confirm the chemical nature of the termini of this polymer? Is it -NH2 and -COOH? or -NCH3 and -COCH3?
    1 answer
    1. The carboxyl end of this material has a free -COOH and the amino end has a free -NH2.