Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 469,00 zł | |
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H47NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Application
Psychosine has been used as a lipid in lipid-protein overlay binding assay.
Biochem/physiol Actions
Psychosine is a neurotoxic lysosphingolipid and a glycolipid precursor for the synthesis of cerebrosides. It is synthesized from galactosylceramide, phrenosin. Elevated psychosine levels are implicated in Krabbe disease. It mediates demyelination and consequently oligodendrocytes degeneration. Psychosine is also correlated to neurological disease, Globoid cell leukodystrophy (GLD), where in galactosylceramidase (GALC) enzyme deficiency leads to its accumulation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P9256-10MG | 04061834402657 |
| P9256-1MG | 04061826676707 |